2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951175-1G OR951175-5G
APOSOR951175-1GEA 194 EUR
APOSOR951175-1G APOSOR951175-5G
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(2-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463165
CAS-Nummer: 25141-58-6