4-Cyan-4-phenylcyclohexanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
OR951015-1G OR951015-5G
APOSOR951015-1GEA 139 EUR
APOSOR951015-1G APOSOR951015-5G
4-Cyan-4-phenylcyclohexanon 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044816
CAS-Nummer: 25115-74-6