2-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR950987-1G
OR950987-5G
APOSOR950987-1GEA
30.6
EUR
APOSOR950987-1G
APOSOR950987-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure 95%
2-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01931912 CAS-Nummer: 7309-52-6 |