3-Amino-1-adamantanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9509-100G OR9509-25G OR9509-5G OR9509-500G
APOSOR9509-100GEA 24.8 EUR
APOSOR9509-100G APOSOR9509-25G APOSOR9509-5G APOSOR9509-500G
3-Amino-1-adamantanol
3-Amino-1-adamantanol
Formel: C₁₀H₁₇NO
Schmelzpunkt: 263…269 °C (Zers.)
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01821204
CAS-Nummer: 702-82-9