2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-DL-phenylalanine
OR950694-1G OR950694-25G OR950694-5G
APOSOR950694-1GEA 26.1 EUR
APOSOR950694-1G APOSOR950694-25G APOSOR950694-5G
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05227937
CAS-Nummer: 5472-70-8