4-Nitro-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-D-Phe(4-NO2)-OH, H-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR9505-100G
OR9505-25G
OR9505-5G
APOSOR9505-100GEA
95.7
EUR
APOSOR9505-100G
APOSOR9505-25G
APOSOR9505-5G
4-Nitro-D-phenylalanine
4-Nitro-D-phenylalanine
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066016 CAS-Nummer: 56613-61-7 EINECS: 213-446-8 |