3-Nitro-2,6-lutidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dimethyl-3-nitropyridine, 3-Nitro-2,6-lutidine
OR9504-25G OR9504-5G OR9504-100G
APOSOR9504-25GEA 74.1 EUR
APOSOR9504-25G APOSOR9504-5G APOSOR9504-100G
3-Nitro-2,6-lutidin
3-Nitro-2,6-lutidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 26…31 °C
Flammpunkt: 37 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023503
CAS-Nummer: 15513-52-7
EINECS: 239-543-5
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III