1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949809-1G OR949809-5G
APOSOR949809-1GEA 173 EUR
APOSOR949809-1G APOSOR949809-5G
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₁₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26792594
CAS-Nummer: 90392-05-5