5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]thymidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9495-100G OR9495-25G OR9495-5G
APOSOR9495-100GEA 264 EUR
APOSOR9495-100G APOSOR9495-25G APOSOR9495-5G
5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]thymidin 98%
5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]thymidin
Formel: C₃₁H₃₂N₂O₇
Schmelzpunkt: 151 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010113
CAS-Nummer: 40615-39-2