4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948386-1G OR948386-250MG
APOSOR948386-1GEA 538 EUR
APOSOR948386-1G APOSOR948386-250MG
4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile 95%
4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile
Formel: C₅H₄N₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276856
CAS-Nummer: 100516-98-1