3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR9483-100G
OR9483-25G
OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA
87
EUR
APOSOR9483-100G
APOSOR9483-25G
APOSOR9483-5G
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Siedepunkt: 253 °C Dichte: 1.572 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041255 CAS-Nummer: 98-31-7 EINECS: 202-656-5 UN-Nummer: 2920 ADR: 8+3,II |