3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-Methylazetidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
OR945944-1G OR945944-250MG OR945944-500MG
APOSOR945944-1GEA 877 EUR
APOSOR945944-1G APOSOR945944-250MG APOSOR945944-500MG
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₄Cl₂N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264501
CAS-Nummer: 96308-73-5