Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR945783-1G OR945783-5G
APOSOR945783-1GEA 261 EUR
APOSOR945783-1G APOSOR945783-5G
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08559008
CAS-Nummer: 1036733-11-5