4-tert-Butyl-1-brombenzol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR9457-100G
OR9457-500G
OR9457-50G
OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA
36.4
EUR
APOSOR9457-100G
APOSOR9457-500G
APOSOR9457-50G
APOSOR9457-1KG
4-tert-Butyl-1-brombenzol, technische Qualität
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel:
C₁₀H₁₃Br Siedepunkt: 228…232 °C Schmelzpunkt: 13…16 °C Dichte: 1.229 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 97 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000108 CAS-Nummer: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...