4'-Methoxy-3'-methylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944970-1G OR944970-5G
APOSOR944970-1GEA 58.7 EUR
APOSOR944970-1G APOSOR944970-5G
4'-Methoxy-3'-methylacetophenon 95%
4'-Methoxy-3'-methylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01673307
CAS-Nummer: 10024-90-5