4-Nitro-2-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-4-nitropyridine
OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 46.6 EUR
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picolin
4-Nitro-2-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095077
CAS-Nummer: 13508-96-8