2-Chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9447-100G OR9447-500G
APOSOR9447-100GEA 111 EUR
APOSOR9447-100G APOSOR9447-500G
2-Chlorpyridin
2-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Siedepunkt: 166 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006228
CAS-Nummer: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN-Nummer: 2822
ADR: 6.1,II