Monobenzyl malonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944575-10G OR944575-1G OR944575-5G
APOSOR944575-10GEA 127 EUR
APOSOR944575-10G APOSOR944575-1G APOSOR944575-5G
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00138132
CAS-Nummer: 40204-26-0