4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9433-250MG OR9433-1G
APOSOR9433-250MGEA 255 EUR
APOSOR9433-250MG APOSOR9433-1G
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
Formel: C₁₂H₁₂B₂O₅
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00433207
CAS-Nummer: 19014-29-0