2-Bromcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943232-1G OR943232-5G
APOSOR943232-1GEA 190 EUR
APOSOR943232-1G APOSOR943232-5G
2-Bromcyclohexanon 95%
2-Bromocyclohexanone
Formel: C₆H₉BrO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 822-85-5