5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9432-1G OR9432-250MG OR9432-5G
APOSOR9432-1GEA 114 EUR
APOSOR9432-1G APOSOR9432-250MG APOSOR9432-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Schmelzpunkt: 192…194 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00207656
CAS-Nummer: 39629-86-2