3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR943162-1G OR943162-25G OR943162-5G
APOSOR943162-1GEA 30.6 EUR
APOSOR943162-1G APOSOR943162-25G APOSOR943162-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Formel: C₄H₆BrN₃
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03412169
CAS-Nummer: 1780-72-9