3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR942426-1G OR942426-5G
APOSOR942426-1GEA 364 EUR
APOSOR942426-1G APOSOR942426-5G
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
3-Methylthioazetidine hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClNS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17015916
CAS-Nummer: 179337-60-1