2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942345-1G OR942345-5G
APOSOR942345-1GEA 128 EUR
APOSOR942345-1G APOSOR942345-5G
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646082
CAS-Nummer: 13739-48-5