1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-amine
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 190 EUR
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Formel: C₈H₉N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09764050
CAS-Nummer: 26530-93-8