2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9411-1G
OR9411-250MG
APOSOR9411-1GEA
27.7
EUR
APOSOR9411-1G
APOSOR9411-250MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₀H₁₀BrN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684219 CAS-Nummer: 101184-73-0 |