5-Brom-N,N-diethyl-2-methoxybenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9404-1G OR9404-5G
APOSOR9404-1GEA 139 EUR
APOSOR9404-1G APOSOR9404-5G
5-Brom-N,N-diethyl-2-methoxybenzolsulfonamid 98%
5-Brom-N,N-diethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02919424
CAS-Nummer: 428471-30-1