O-Phenylhydroxylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940013-1G
OR940013-5G
APOSOR940013-1GEA
40.1
EUR
APOSOR940013-1G
APOSOR940013-5G
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride 95%
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
Formel:
C₆H₈ClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043271 CAS-Nummer: 6092-80-4 |