Sorbic chloride 80%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939977-1G OR939977-5G
APOSOR939977-1GEA 88.7 EUR
APOSOR939977-1G APOSOR939977-5G
Sorbic chloride 80%
Sorbic chloride
Formel: C₆H₇ClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045227
CAS-Nummer: 2614-88-2