1-Ethyl-2-methylindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939729-10G OR939729-1G OR939729-5G
APOSOR939729-10GEA 284 EUR
APOSOR939729-10G APOSOR939729-1G APOSOR939729-5G
1-Ethyl-2-methylindole 95%
1-Ethyl-2-methylindole
Formel: C₁₁H₁₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632168
CAS-Nummer: 40876-94-6