5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939721-1G OR939721-250MG OR939721-500MG
APOSOR939721-1GEA 696 EUR
APOSOR939721-1G APOSOR939721-250MG APOSOR939721-500MG
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formel: C₈H₇N₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00197235
CAS-Nummer: 7788-14-9