N,N-Diethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-(N,N-Diethylsulphamoyl)-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Diethylsulphamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
OR9396-1G
OR9396-250MG
APOSOR9396-1GEA
306
EUR
APOSOR9396-1G
APOSOR9396-250MG
N,N-Diethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 97%
N,N-Diethyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₈BNO₄S Schmelzpunkt: 146…152 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08056356 CAS-Nummer: 871329-80-5 |