4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939454-10G OR939454-1G OR939454-5G
APOSOR939454-10GEA 207 EUR
APOSOR939454-10G APOSOR939454-1G APOSOR939454-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
4-Ethynylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₈O
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05664205
CAS-Nummer: 10602-04-7