2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939406-1G OR939406-5G
APOSOR939406-1GEA 21.5 EUR
APOSOR939406-1G APOSOR939406-5G
2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002896
CAS-Nummer: 1875-89-4