Methyl(trimethylsilyl)acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (Trimethylsilyl)acetic acid methyl ester
OR939403-25G OR939403-5G
APOSOR939403-25GEA 237 EUR
APOSOR939403-25G APOSOR939403-5G
Methyl(trimethylsilyl)acetat 95%
Methyl(trimethylsilyl)acetat
Formel: C₆H₁₄O₂Si
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2916-76-9