Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR939033-1G
OR939033-250MG
APOSOR939033-1GEA
371
EUR
APOSOR939033-1G
APOSOR939033-250MG
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
17673-68-6 |