trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938871-1G
OR938871-250MG
APOSOR938871-1GEA
104
EUR
APOSOR938871-1G
APOSOR938871-250MG
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Formel:
C₇H₁₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036248 CAS-Nummer: 3685-27-6 |