4-Brom-2,6-xylidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline

OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 27.7 EUR
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Brom-2,6-xylidin 98%
4-Brom-2,6-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
Siedepunkt: 120 °C/0.2mmHg
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007826
CAS-Nummer: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR