(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
OR938576-100G
OR938576-500G
APOSOR938576-100GEA
23.2
EUR
APOSOR938576-100G
APOSOR938576-500G
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 95%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Formel:
C₁₀H₂₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004482 CAS-Nummer: 78-69-3 |