2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938487-250MG OR938487-500MG
APOSOR938487-250MGEA 91.5 EUR
APOSOR938487-250MG APOSOR938487-500MG
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08899364
CAS-Nummer: 28033-63-8