2,2-Diphenylethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938457-1G OR938457-5G
APOSOR938457-1GEA 35.8 EUR
APOSOR938457-1G APOSOR938457-5G
2,2-Diphenylethanol 98%
2,2-Diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004729
CAS-Nummer: 1883-32-5