5-(Isopropylamino)-1-pentanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938297-1G
OR938297-5G
APOSOR938297-1GEA
105
EUR
APOSOR938297-1G
APOSOR938297-5G
5-(Isopropylamino)-1-pentanol 97%
5-(Isopropylamino)-1-pentanol
Formel:
C₈H₁₉NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14708174 CAS-Nummer: 40447-21-0 |