1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938259-1G OR938259-250MG
APOSOR938259-1GEA 229 EUR
APOSOR938259-1G APOSOR938259-250MG
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride
Formel: C₄H₉Cl₂N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09056757
CAS-Nummer: 72631-80-2