1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: DMIPS, 1-(Isopropyldimethylsilyl)imidazole
OR938220-1G OR938220-250MG
APOSOR938220-1GEA 386 EUR
APOSOR938220-1G APOSOR938220-250MG
1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole 95%
1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole
Formel: C₈H₁₆N₂Si
Molekulargewicht: 168.32 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059891
CAS-Nummer: 81452-04-2