2-(2-Bromethyl)-2-methyl-1,3-dioxolan 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR938175-1G OR938175-25G OR938175-5G
APOSOR938175-1GEA 69.6 EUR
APOSOR938175-1G APOSOR938175-25G APOSOR938175-5G
2-(2-Bromethyl)-2-methyl-1,3-dioxolan 96%
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00191321
CAS-Nummer: 37865-96-6