Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-vinylbenzoate
OR938080-1G
OR938080-5G
APOSOR938080-1GEA
79.9
EUR
APOSOR938080-1G
APOSOR938080-5G
Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Methyl-4-vinylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017218 CAS-Nummer: 1076-96-6 |