(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938065-1G
OR938065-250MG
APOSOR938065-1GEA
195
EUR
APOSOR938065-1G
APOSOR938065-250MG
(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol 98%
(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol
Formel:
C₉H₁₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066207 CAS-Nummer: 613-87-6 |