(R)-(+)-1-Ethyl-2-Pyrrolidincarboxylsäure-Ethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (+)-1-Ethyl-D-proline Ethyl Ester, Et-D-Pro-OEt
OR938006-1G
OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA
203
EUR
APOSOR938006-1G
APOSOR938006-5G
(R)-(+)-1-Ethyl-2-Pyrrolidincarboxylsäure-Ethylester 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel:
C₉H₁₇NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00671533 CAS-Nummer: 381670-33-3 |