1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propan-1-ol
OR937967-1G OR937967-250MG
APOSOR937967-1GEA 128 EUR
APOSOR937967-1G APOSOR937967-250MG
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole
Formel: C₇H₁₁NO
Molekulargewicht: 125.17 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191453
CAS-Nummer: 50966-69-3