1,3-Dichlor-2-(methoxymethoxy)propan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Dichloro-2-(methoxymethoxy)propane, 1,1-Bis(chloromethyl)-2,4-dioxapentane
OR937921-1G
OR937921-25G
OR937921-5G
APOSOR937921-1GEA
56.7
EUR
APOSOR937921-1G
APOSOR937921-25G
APOSOR937921-5G
1,3-Dichlor-2-(methoxymethoxy)propan 95%
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane
Formel:
C₅H₁₀Cl₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130114 CAS-Nummer: 70905-45-2 |